Få mere at vide
3-(chlormethyl)-5-(3-thienyl)-1,2,4-oxadiazol, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11360427
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11360427 250 mg 250mg
10198312 1 g 1g
10702207 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11360427 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SEW01730CB
Kemiske identifikatorer
CAS 184970-24-9
Molekylær formel C7H5ClN2OS
Molekylvægt (g/mol) 200.64
InChI nøgle KHJYOJVUQYWASE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloromethyl-5-thiophen-3-yl-1,2,4-oxadiazole, 3-chloromethyl-5-3-thienyl-1,2,4-oxadiazole, 3-chloromethyl-5-thien-3-yl-1,2,4-oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole,3-chloromethyl-5-3-thienyl, 3-3-chloromethyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl thiophene
PubChem CID 2797043
IUPAC navn 3-(chlormethyl)-5-thiophen-3-yl-1,2,4-oxadiazol
SMIL C1=CSC=C1C2=NC(=NO2)CCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Chloromethyl)-5-(3-thienyl)-1, 2, 4-oxadiazole
Analyseprocentområde 97%
Mængde 250 mg
Formel vægt 200.65
Procent renhed 97%