Få mere at vide
3-(chlormethyl)-5-(2-thienyl)-1,2,4-oxadiazol,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10613043
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10613043 250 mg 250mg
10497632 1 g 1g
10082214 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10613043 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SEW06262CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 306936-06-1
Molekylær formel C7H5ClN2OS
Molekylvægt (g/mol) 200.64
MDL nummer MFCD01571188
InChI nøgle YVYZVJRSESVBCM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloromethyl-5-thiophen-2-yl-1,2,4-oxadiazole, 3-chloromethyl-5-thien-2-yl-1,2,4-oxadiazole, 3-chloromethyl-5-2-thienyl-1,2,4-oxadiazole, 3-chloromethyl-5-thiophen-2-yl-1,2,4 oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole,3-chloromethyl-5-2-thienyl, 2-3-chloromethyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl thiophene
PubChem CID 2798343
IUPAC navn 3-(chlormethyl)-5-thiophen-2-yl-1,2,4-oxadiazol
SMIL C1=CSC(=C1)C2=NC(=NO2)CCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Chloromethyl)-5-(2-thienyl)-1, 2, 4-oxadiazole
CAS min % 95.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 200.65
Procent renhed 95%