Få mere at vide
3-(chlormethyl)-5-(2-furyl)-1-methyl-1H-pyrazol, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11330647
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11330647 250 mg 250mg
10265324 1 g 1g
11340647 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11330647 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC46924CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-09-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 876316-48-2
Molekylær formel C9H9ClN2O
Molekylvægt (g/mol) 196.63
MDL nummer MFCD08690269
InChI nøgle DZUIHVJDKDNADW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloromethyl-5-2-furyl-1-methyl-1h-pyrazole, 3-chloromethyl-5-furan-2-yl-1-methylpyrazole, 1h-pyrazole,3-chloromethyl-5-2-furanyl-1-methyl, 3-chloromethyl-5-furan-2-yl-1-methyl-1h-pyrazole, 2-3-chloromethyl-1-methylpyrazol-5-yl furan
PubChem CID 18525803
IUPAC navn 3-(chlormethyl)-5-(furan-2-yl)-1-methylpyrazol
SMIL CN1N=C(CCl)C=C1C1=CC=CO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Chloromethyl)-5-(2-furyl)-1-methyl-1H-pyrazole
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 196.64
Procent renhed 95%