Få mere at vide
3-(chlormethyl)-1-methyl-5-thien-2-yl-1H-pyrazol,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10505364
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10505364 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10346904 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10505364 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC47124CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 876316-61-9
Molekylær formel C9H9ClN2S
Molekylvægt (g/mol) 212.70
MDL nummer MFCD08435883
InChI nøgle ODLZAEGCJDMPOT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloromethyl-1-methyl-5-thien-2-yl-1h-pyrazole, 3-chloromethyl-1-methyl-5-thiophen-2-yl pyrazole, 1h-pyrazole,3-chloromethyl-1-methyl-5-2-thienyl, 3-chloromethyl-1-methyl-5-thiophen-2-yl-1h-pyrazole, 2-3-chloromethyl-1-methylpyrazol-5-yl thiophene
PubChem CID 18525807
IUPAC navn 3-(chlormethyl)-1-methyl-5-thiophen-2-ylpyrazol
SMIL CN1N=C(CCl)C=C1C1=CC=CS1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Chloromethyl)-1-methyl-5-thien-2-yl-1H-pyrazole
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 212.7
Procent renhed 97%