Få mere at vide
3-(chlormethyl)-1-methyl-5-phenyl-1H-pyrazol,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(Chloromethyl)-1-methyl-5-phenyl-1H-pyrazole |
| CAS | 869901-13-3 |
| CAS min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Ravfarvet glasflaske |
| Molekylær formel | C11H11ClN2 |
| MDL nummer | MFCD08271938 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 3-chloromethyl-1-methyl-5-phenyl-1h-pyrazole, 3-chloromethyl-1-methyl-5-phenylpyrazole, 1h-pyrazole,3-chloromethyl-1-methyl-5-phenyl |
| Vis mere |