Få mere at vide
3-(chlormethyl)-1,2,4-oxadiazol, teknisk kvalitet, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10283322
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10283322 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10029491 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10041974 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10283322 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SEW00285CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 51791-12-9
Molekylær formel C3H3ClN2O
Molekylvægt (g/mol) 118.52
MDL nummer MFCD00052097
InChI nøgle YSNKGJCEHOJIDK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2735765
IUPAC navn 3-(chlormethyl)-1,2,4-oxadiazol
SMIL ClCC1=NOC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Chloromethyl)-1, 2, 4-oxadiazole
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Synonym 3-chloromethyl-1,2,4-oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole,3-chloromethyl, chloromethyl 1,2,4-oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole, 3-chloromethyl
Formel vægt 118.52
Procent renhed Tech.
Grad Teknisk