Få mere at vide
3-Chloromandelic acid, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11491447
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11491447 5 g 5g
11401457 25 g 25g
11411457 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11491447 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24937.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16273-37-3
Molekylær formel C8H7ClO3
Molekylvægt (g/mol) 186.591
MDL nummer MFCD00829409
InChI nøgle SAMVPMGKGGLIPF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloromandelic acid, 2-3-chlorophenyl-2-hydroxyacetic acid, 3-chlorophenylglycolic acid, 3-chlorophenyl hydroxy acetic acid, 3-chloromandelicacid, benzeneacetic acid,3-chloro-a-hydroxy-, ar, maybridge3_000705, 3-chloro-dl-mandelic acid, acmc-1c3h4, racemic 3-chloromandelic acid
PubChem CID 85981
IUPAC navn 2-(3-chlorophenyl)-2-hydroxyacetic acid
SMIL C1=CC(=CC(=C1)Cl)C(C(=O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chloromandelic acid
Mængde 5 g
Formel vægt 186.6
Procent renhed 97%