Få mere at vide
3-Chloriodobenzen, TRC
Artikelnummer. 30359150
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30359150 25 g
1 options
Artikelnummer. 30359150 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC34959025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chloroiodobenzene
CAS 625-99-0
Molekylær formel C32 H34 N2 O8
Mængde 25 g
Synonym 1-Chloro-3-iodobenzene, 1-Iodo-3-chlorobenzene, 3-Chloro-1-iodobenzene, 3-Chloroiodobenzene, 3-Chlorophenyl iodide, 3-Iodochlorobenzene, NSC 32861, m-Chloroiodobenzene, m-Chloroiodobenzene, m-Chlorophenyl iodide
InChI formel InChI=1S/C32H34N2O8/c1-20-18-34(31(37)33-29(20)36)30-28(40-4)27(35)26(42-30)19-41-32(21-9-6-5-7-10-21,22-13-15-24(38-2)16-14-22)23-11-8-12-25(17-23)39-3/h5-18,26-28,30,35H,19H2,1-4H3,(H,33,36,37)/t26-,27?,28?,30-,32?/m1/s1
SMIL COC1C(O)[C@@H](COC(c2ccccc2)(c3ccc(OC)cc3)c4cccc(OC)c4)O[C@H]1N5C=C(C)C(=O)NC5=O
IUPAC navn 1-[(2R,5R)-4-hydroxy-3-methoxy-5-[[(3-methoxyphenyl)-(4-methoxyphenyl)-phenylmethoxy]methyl]oxolan-2-yl]-5-methylpyrimidin-2,4-dion
Molekylvægt (g/mol) 574.621
Formel vægt 574.232