missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-Chloroindomethacin, TRC

Artikelnummer. 30012494
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30012494 50 mg
30004532 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30012494 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC36739550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 402849-26-7
Molekylær formel C19 H15 Cl2 N O4
Molekylvægt (g/mol) 392.23
Synonym 1H-Indole-3-acetic acid, 1-(3,4-dichlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methyl-, 1-(3,4-Dichlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methyl-1H-indole-3-acetic acid, [1-(3,4-Dichlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methyl-1H-indol-3-yl]acetic acid, 3,4-Dichloroindometacin, [1-(3,4-Dichlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methylindol-3-yl]acetic acid, 3-Chloroindomethacin
IUPAC navn 2-[1-(3,4-dichlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methylindol-3-yl]acetic acid
SMIL COc1ccc2c(c1)c(CC(=O)O)c(C)n2C(=O)c3ccc(Cl)c(Cl)c3

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (1-(3,4-Dichlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methyl-1H-indol-3-yl)acetic Acid (3,4-Dichloroindometacin)
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C19H15Cl2NO4/c1-10-13(9-18(23)24)14-8-12(26-2)4-6-17(14)22(10)19(25)11-3-5-15(20)16(21)7-11/h3-8H,9H2,1-2H3,(H,23,24)
Formel vægt 391.0378
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.