missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-Chloroiminodibenzyl, TRC

Artikelnummer. 30367903
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
25 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30367903 250 g
30358842 5 g
30357219 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30367903 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC366920250G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 32943-25-2
Molekylær formel C14 H12 Cl N
Molekylvægt (g/mol) 229.7
Synonym 3-Chloro-10,11-dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepine, Clomipramine Hydrochloride Imp. F (EP)
IUPAC navn 2-chloro-6,11-dihydro-5H-benzo[b][1]benzazepin
SMIL Clc1ccc2CCc3ccccc3Nc2c1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-Chloro-10,11-dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepine
Mængde 250 g
InChI formel InChI=1S/C14H12ClN/c15-12-8-7-11-6-5-10-3-1-2-4-13(10)16-14(11)9-12/h1-4,7-9,16H,5-6H2
Formel vægt 229.0658
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.