Få mere at vide
3-Chloroiminodibenzyl, TRC
Artikelnummer. 30358842
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30358842 5 g
30357219 25 g
30367903 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30358842 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC3669205G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 32943-25-2
Molekylær formel C14 H12 Cl N
Molekylvægt (g/mol) 229.7
Synonym 3-Chloro-10,11-dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepine, Clomipramine Hydrochloride Imp. F (EP)
IUPAC navn 2-chloro-6,11-dihydro-5H-benzo[b][1]benzazepin
SMIL Clc1ccc2CCc3ccccc3Nc2c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chloro-10,11-dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepine
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C14H12ClN/c15-12-8-7-11-6-5-10-3-1-2-4-13(10)16-14(11)9-12/h1-4,7-9,16H,5-6H2
Formel vægt 229.0658