Få mere at vide
3-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid, 95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15448345
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15448345 250 mg 250mg
15428345 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15448345 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33162.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100001-79-4
Molekylær formel C8H5ClN2O2
Molekylvægt (g/mol) 196.59
MDL nummer MFCD09836169
InChI nøgle JBQOFBOMIUELMB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloroimidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid, 3-chloro-4-hydroimidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid
PubChem CID 26369186
IUPAC navn 3-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
SMIL C1=CC2=NC(=C(N2C=C1)Cl)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Smeltepunkt 203°C to 205°C
Mængde 250 mg
Formel vægt 196.59
Procent renhed 95%