Få mere at vide
3-Chloroheptafluoro-2-butene, 96%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15438959
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde unitSize
15438959 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 15438959 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L12397.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chloroheptafluoro-2-butene
CAS 434-41-3
Tæthed 1.548
Kogepunkt 31°C to 32°C
Molekylær formel C4ClF7
Brydningsindeks 1.294
MDL nummer MFCD00039261
Mængde 5 g
Beilstein 1783461
Synonym 3-chloroheptafluoro-2-butene, 2-chloroheptafluorobut-2-ene, 2e-2-chloro-1,1,1,3,4,4,4-heptafluorobut-2-ene, 1,1,1,2,4,4,4-heptafluoro-3-chloro-2-butene, 3-chloroheptafluorobut-2-ene, 2-butene, 2-chloro-1,1,1,3,4,4,4-heptafluoro, e-2-chloro-1,1,1,3,4,4,4-heptafluorobut-2-ene, 2e-2-chloro-1,1,1,3,4,4,4-heptafluoro-2-butene #
InChI nøgle WZCQDYGWGDYQNC-OWOJBTEDSA-N
SMIL C(=C(C(F)(F)F)Cl)(C(F)(F)F)F
IUPAC navn (E)-2-chloro-1,1,1,3,4,4,4-heptafluorobut-2-ene
Molekylvægt (g/mol) 216.483
PubChem CID 2736593
Formel vægt 216.49
Procent renhed 96%