Få mere at vide
3-Chlorodiphenylamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Chlorodiphenylamine |
| CAS | 101-17-7 |
| Molekylær formel | C12 H10 Cl N |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 3-Chloro-N-phenyl-benzenamine, N-(3-Chlorophenyl)-N-phenylamine, N-(3-Chlorophenyl)aniline, N-(m-Chlorophenyl)aniline, Phenyl(m-chlorophenyl)amine, m-Chlorodiphenylamine |
| InChI formel | InChI=1S/C12H10ClN/c13-10-5-4-8-12(9-10)14-11-6-2-1-3-7-11/h1-9,14H |
| SMIL | Clc1cccc(Nc2ccccc2)c1 |
| IUPAC navn | 3-chloro-N-phenylaniline |
| Molekylvægt (g/mol) | 203.67 |
| Formel vægt | 203.0502 |