missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-Chlorocyclohexene, TRC

Artikelnummer. 30361313
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30361313 100 mg
30350398 50 mg
30354510 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30361313 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC384255100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 2441-97-6
Molekylær formel C6H9Cl
Molekylvægt (g/mol) 116.59
Synonym Cyclohexene, 3-chloro- (6CI, 8CI, 9CI, ACI), 3-Chlorocyclohexene (ACI), 1-Chloro-2-cyclohexene, 2-Cyclohexenyl chloride, 3-Chloro-1-cyclohexene, 3-Cyclohexenyl chloride
IUPAC navn 3-chlorocyclohexene
SMIL ClC1CCCC=C1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-Chlorocyclohexene
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C6H9Cl/c7-6-4-2-1-3-5-6/h2,4,6H,1,3,5H2
Formel vægt 116.0393
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.