Få mere at vide
3-Chlorocyclohexene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Chlorocyclohexene |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H9Cl/c7-6-4-2-1-3-5-6/h2,4,6H,1,3,5H2 |
| Formel vægt | 116.0393 |