Få mere at vide
3-Klorinnaminsyre, overvejende trans, 98+%
Artikelnummer. 11455443
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11455443 10 g 10g
11465443 50 g 50g
11475443 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11455443 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13416.09
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1866-38-2 | C9H7ClO2 | 182,603 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1866-38-2
Molekylær formel C9H7ClO2
Molekylvægt (g/mol) 182.603
MDL nummer MFCD00004384
InChI nøgle FFKGOJWPSXRALK-SNAWJCMRSA-N
Synonym 3-chlorocinnamic acid, 3-3-chlorophenyl acrylic acid, m-chlorocinnamic acid, e-3-3-chlorophenyl acrylic acid, 2e-3-3-chlorophenyl acrylic acid, trans-3-chlorocinnamic acid, e-3-chlorocinnamic acid, 2e-3-3-chlorophenyl prop-2-enoic acid, 2-propenoic acid, 3-3-chlorophenyl, rarechem bk hc t320
PubChem CID 735250
IUPAC navn (E)-3-(3-chlorphenyl)prop-2-ensyre
SMIL C1=CC(=CC(=C1)Cl)C=CC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chlorocinnamic acid
Navn note predominantly trans
Smeltepunkt 161°C to 164°C
Mængde 10 g
Beilstein 2207378
Formel vægt 182.61
Procent renhed ≥98%