Få mere at vide
3-Chlorocetirizine Dihydrochloride ((RS)-2-[2-[4-[(3-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazin-1-yl]ethoxy]acetic Acid Dihydrochloride), Mikromol™
Beskrivelse
3-Chlorocetirizine Dihydrochloride ((RS)-2-[2-[4-[(3-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazin-1-yl]ethoxy]acetic Acid Dihydrochloride)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Chlorocetirizine Dihydrochloride |
| CAS | 1232460-29-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | 3-Chlorocetirizine Dihydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C21 H25 Cl N2 O3 . 2 Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 3-Chlorocetirizine Dihydrochloride, (RS)-2-[2-[4-[(3-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazin-1-yl]ethoxy]acetic Acid Dihydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C21H25ClN2O3.2ClH/c22-19-8-4-7-18(15-19)21(17-5-2-1-3-6-17)24-11-9-23(10-12-24)13-14-27-16-20(25)26;;/h1-8,15,21H,9-14,16H2,(H,25,26);2*1H |
| SMIL | Cl.Cl.OC(=O)COCCN1CCN(CC1)C(c2ccccc2)c3cccc(Cl)c3 |
| IUPAC navn | 2-[2-[4-[(3-chlorophenyl)-phenylmethyl]piperazin-1-yl]ethoxy]acetic acid;dihydrochloride |
| Vis mere |