Få mere at vide
3-Chlorocarbonylbenzeneboronic anhydride, tech. 90%
Artikelnummer. 15430066
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15430066 1 g 1g
15440066 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15430066 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52722.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 332154-58-2 | C7H6BClO3 | 184.382 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 332154-58-2
Molekylær formel C7H6BClO3
Molekylvægt (g/mol) 184.382
MDL nummer MFCD06801675
InChI nøgle AIHGXUQQIIYAJP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chlorocarbonylphenylboronic acid, 3-chlorocarbonyl phenyl boronic acid, benzoylchloride-3-boronic acid, 3-carbonochloridoyl phenylboronic acid, pubchem9524, acmc-209hzb, 3-chlorocarbonylphenylboronicacid, boronic acid, 3-chlorocarbonyl phenyl-9ci
PubChem CID 17750521
IUPAC navn (3-carbonochloridoylphenyl)boronsyre
SMIL B(C1=CC(=CC=C1)C(=O)Cl)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chlorocarbonylbenzeneboronic anhydride
Smeltepunkt 252°C to 254°C
Mængde 1 g
Formel vægt 166.37
Procent renhed 90%
Grad Teknisk