Få mere at vide
3-Chlorobenzylsulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15244358 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15244358 25 g 25g
15224358 1 g 1g
15234358 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15244358 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 454480250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Chemical Identifiers
CAS 24974-73-0
Molekylær formel C7H6Cl2O2S
Molekylvægt (g/mol) 225.09
InChI nøgle LXTGNVLBPVVMSL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2757802
IUPAC navn (3-chlorophenyl)methanesulfonyl chloride
SMIL C1=CC(=CC(=C1)Cl)CS(=O)(=O)Cl
Specifications
Kemisk navn eller materiale 3-Chlorobenzylsulfonyl chloride
Smeltepunkt 71.0°C to 75.0°C
Mængde 25 g
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. As diethylamine derivative (HPLC)
Synonym 3-chlorophenyl methanesulfonyl chloride, 3-chloro-phenyl-methanesulfonyl chloride, chloro 3-chlorophenyl methyl sulfone, benzenemethanesulfonyl chloride, 3-chloro, pubchem5501, acmc-20an5u, 3-chlorobenzylsulfonyl chloride, 3-chlorophenyl methanesulfonylchloride, benzenemethanesulfonylchloride,3-chloro, benzenemethanesulfonylchloride, 3-chloro
Formel vægt 225.09
Procent renhed 97%
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 3-Chlorobenzylsulfonyl chloride, 97%
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Hazard Statement
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • EUH029-Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.