Få mere at vide
3-Chlorobenzylsulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15224358 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15224358 1 g 1g
15234358 5 g 5g
15244358 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15224358 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 454480010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 24974-73-0
Molekylær formel C7H6Cl2O2S
Molekylvægt (g/mol) 225.09
InChI nøgle LXTGNVLBPVVMSL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2757802
IUPAC navn (3-chlorophenyl)methanesulfonyl chloride
SMIL C1=CC(=CC(=C1)Cl)CS(=O)(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chlorobenzylsulfonyl chloride
Smeltepunkt 71.0°C to 75.0°C
Mængde 1 g
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glass Bottle
Analyseprocentområde 96% min. As diethylamine derivative (HPLC)
Synonym 3-chlorophenyl methanesulfonyl chloride, 3-chloro-phenyl-methanesulfonyl chloride, chloro 3-chlorophenyl methyl sulfone, benzenemethanesulfonyl chloride, 3-chloro, pubchem5501, acmc-20an5u, 3-chlorobenzylsulfonyl chloride, 3-chlorophenyl methanesulfonylchloride, benzenemethanesulfonylchloride,3-chloro, benzenemethanesulfonylchloride, 3-chloro
Formel vægt 225.09
Procent renhed 97%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Chlorobenzylsulfonyl chloride, 97%
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • EUH029-Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.