Få mere at vide
3-chlorbenzylmagnesiumchlorid, 0,50 M i 2-MeTHF, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15460936
Skift visning
Mængde:
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15460936 100 mL 100ml
1 options
Artikelnummer. 15460936 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H54237.AE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
CAS: 29874-01-9 | C7H6Cl2Mg | 185,33 g/mol
3-Chlorobenzylmagnesiumchlorid anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-Chlorobenzylmagnesiumchlorid anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Det reagerer med vand
.
Noter
Luft- og fugtfølsom. Uforeneligt med oxidationsmidler og syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chlorobenzylmagnesium chloride
CAS 29874-01-9
Mængde 100 mL
Molekylær formel C7H6Cl2Mg
MDL nummer MFCD01319894
FN nummer UN2924
Synonym 3-chlorobenzylmagnesium chloride, chloro 3-chlorophenyl methyl magnesium, fxqfoxtujoawnn-uhfffaoysa-m, magnesium,1-chloro-3-methanidylbenzene,chloride, 3-chlorobenzylmagnesium chloride, 0.50m in 2-methf, 3-chlorobenzylmagnesium chloride 0.25 m in diethyl ether
Opløselighedsinformation Det reagerer med vand.
InChI nøgle FXQFOXTUJOAWNN-UHFFFAOYSA-M
SMIL Cl[Mg]CC1=CC(Cl)=CC=C1
IUPAC navn magnesium;1-chlor-3-methanidylbenzen;chlorid
Molekylvægt (g/mol) 185.33
PubChem CID 13078164
Formel vægt 185.33
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 0.50M in 2-MeTHF