Få mere at vide
3-chlorbenzylcyanid, TRC
Artikelnummer. 30368084
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30368084 10 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30368084 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC36445510G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chlorobenzyl Cyanide
CAS 1529-41-5
Molekylær formel C8 H6 Cl N
Mængde 10 g
Synonym 3-Chloro-benzeneacetonitrile, (m-Chlorophenyl)-acetonitrile, 1-Chloro-3-(cyanomethyl)benzene, 2-(3-Chlorophenyl)acetonitrile, 3-Chlorobenzeneacetonitrile, 3-Chlorobenzyl cyanide, 3-Chlorophenylacetonitrile, m-Chlorobenzyl Cyanide, m-Chlorobenzyl Nitrile, m-Chlorophenylacetonitrile
InChI formel InChI=1S/C8H6ClN/c9-8-3-1-2-7(6-8)4-5-10/h1-3,6H,4H2
SMIL Clc1cccc(CC#N)c1
IUPAC navn 2-(3-klorfenyl)acetonitril
Molekylvægt (g/mol) 151.59
Formel vægt 151.0189