Få mere at vide
3-Chlorobenzyl Chloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Chlorobenzyl Chloride |
| CAS | 620-20-2 |
| Molekylær formel | C7H6Cl2 |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6Cl2/c8-5-6-2-1-3-7(9)4-6/h1-4H,5H2 |
| SMIL | ClCc1cccc(Cl)c1 |
| IUPAC navn | 1-chloro-3-(chloromethyl)benzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 161.03 |
| Formel vægt | 159.9847 |