Få mere at vide
3-Klorobenzoylcyanid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Chlorobenzoyl Cyanide |
| CAS | 26152-02-3 |
| Molekylær formel | C8 H4 Cl N O |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H4ClNO/c9-7-3-1-2-6(4-7)8(11)5-10/h1-4H |
| SMIL | Clc1cccc(c1)C(=O)C#N |
| IUPAC navn | 3-chlorobenzoylcyanid |
| Molekylvægt (g/mol) | 165.577 |
| Formel vægt | 164.998 |