Få mere at vide
3-Chlorobenzoyl Chloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Chlorobenzoyl Chloride |
| CAS | 618-46-2 |
| Molekylær formel | C7H4Cl2O |
| Mængde | 50 g |
| Synonym | 3-Chlorobenzoyl Chloride, NSC 41886, m-Chlorobenzoyl Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4Cl2O/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4H |
| SMIL | ClC(=O)c1cccc(Cl)c1 |
| IUPAC navn | 3-chlorobenzoyl chloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 175.01 |
| Formel vægt | 173.9639 |