Få mere at vide
3-Klorobenzotrifluorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Chloro-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene |
| CAS | 98-15-7 |
| Molekylær formel | C7 H4 Cl F3 |
| Mængde | 50 g |
| Synonym | Fluoxetine Impurity 16 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4ClF3/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9,10)11/h1-4H |
| SMIL | FC(F)(F)c1cccc(Cl)c1 |
| IUPAC navn | 1-klor-3-(trifluormethyl)benzen |
| Molekylvægt (g/mol) | 180.55 |
| Formel vægt | 179.9954 |