Få mere at vide
3-Chlorobenzotrichloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Chlorobenzotrichloride |
| CAS | 2136-81-4 |
| Molekylær formel | C7H4Cl4 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 1-Chloro-3-(trichloromethyl)benzene, m,α,α,α-Tetrachlorotoluene, m-Chloro(trichloromethyl)benzene, m-Chlorobenzotrichloride |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4Cl4/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9,10)11/h1-4H |
| SMIL | ClC1=CC=CC(C(Cl)(Cl)Cl)=C1 |
| IUPAC navn | 1-chloro-3-(trichloromethyl)benzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 229.92 |
| Formel vægt | 227.91 |