Få mere at vide
3-Klorbenzofhenon, TRC
Artikelnummer. 30355359
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30355359 5 g
1 options
Artikelnummer. 30355359 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC3736755G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chlorobenzophenone
CAS 1016-78-0
Molekylær formel C13H9ClO
Mængde 5 g
Synonym (3-Chlorophenyl)phenylmethanone, (3-Chlorophenyl)(phenyl)methanone, 3-Chlorobenzophenone, 3-Chlorophenyl Phenyl Ketone, NSC 5456
InChI formel InChI=1S/C13H9ClO/c14-12-8-4-7-11(9-12)13(15)10-5-2-1-3-6-10/h1-9H
SMIL O=C(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC(Cl)=C2
IUPAC navn (3-klorfenyl)(fenyl)metanon
Molekylvægt (g/mol) 216.66
Formel vægt 216.03