Få mere at vide
3-Klorbenzofhenon, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Chlorobenzophenone |
| CAS | 1016-78-0 |
| Molekylær formel | C13H9ClO |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | (3-Chlorophenyl)phenylmethanone, (3-Chlorophenyl)(phenyl)methanone, 3-Chlorobenzophenone, 3-Chlorophenyl Phenyl Ketone, NSC 5456 |
| InChI formel | InChI=1S/C13H9ClO/c14-12-8-4-7-11(9-12)13(15)10-5-2-1-3-6-10/h1-9H |
| SMIL | O=C(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC(Cl)=C2 |
| IUPAC navn | (3-klorfenyl)(fenyl)metanon |
| Molekylvægt (g/mol) | 216.66 |
| Formel vægt | 216.03 |