Få mere at vide
3-chlorobenzonitril, 99 %
Artikelnummer. 10274130 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10274130 10 g Glasflaske 10g
10249453 50 g Glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10274130 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 108680100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
CAS: 766-84-7 | C7H4ClN | 137,57 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 766-84-7
Molekylær formel C7H4ClN
Molekylvægt (g/mol) 137.57
MDL nummer MFCD00001798
InChI nøgle WBUOVKBZJOIOAE-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-chlorobenzonitrile, benzonitrile, 3-chloro, m-chloro benzonitrile, m-cyanochlorobenzene, benzonitrile, m-chloro, 3-chlorobenzenecarbonitrile, 5-chlorobenzonitrile, 3-chloro benzonitrile, 3-chloro-benzonitrile, pubchem3624
PubChem CID 13015
IUPAC navn 3-chlorbenzonitril
SMIL ClC1=CC=CC(=C1)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chlorobenzonitrile
Smeltepunkt 38 °C til 42 °C
CAS min % 98.5
Farve Farveløs til gul
CAS Max % 100.0
Mængde 10 g
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Lineær formel ClC6H4CN
Beilstein 09, 339
Kogepunkt 94 °C (11,0 mmHg)
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig
Formel vægt 137.57
Procent renhed 99%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 3-Chlorobenzonitrile
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Hazard Statement
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.