Få mere at vide
3-Klorobenzonitril, 99%
Artikelnummer. 11480763
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11480763 50 g 50g
11470763 10 g 10g
11490763 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11480763 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13237.18
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 766-84-7 | C7H4ClN | 137,57 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 766-84-7
Molekylær formel C7H4ClN
Molekylvægt (g/mol) 137.57
MDL nummer MFCD00001798
InChI nøgle WBUOVKBZJOIOAE-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-chlorobenzonitrile, benzonitrile, 3-chloro, m-chloro benzonitrile, m-cyanochlorobenzene, benzonitrile, m-chloro, 3-chlorobenzenecarbonitrile, 5-chlorobenzonitrile, 3-chloro benzonitrile, 3-chloro-benzonitrile, pubchem3624
PubChem CID 13015
IUPAC navn 3-chlorbenzonitril
SMIL ClC1=CC=CC(=C1)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chlorobenzonitrile
Smeltepunkt 39 °C til 42 °C
Tæthed 1.14
Mængde 50 g
Lugt Mandelagtig
FN nummer UN3439
Beilstein 1906694
Kogepunkt 94 °C (10 mmHg)
Formel vægt 137.57
Procent renhed 99%