missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-Chlorobenzoic-d4 Acid, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Chlorobenzoic Acid-D4 |
| CAS | 2098655-72-0 |
| Molekylær formel | C7 D4 H Cl O2 |
| Mængde | 0.05 g |
| Synonym | Benzoic-2,3,4,6-d4 acid, 5-chloro- (ACI), 5-Chlorobenzoic-2,3,4,6-d4 acid (ACI), 3-Chloro-2,4,5,6-tetradeuterio-benzoic acid, 3-Chlorobenzoic-d4 Acid, 3-Chlorobenzoic Acid-d4, 3-Chlorobenzoic Acid-D4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H5ClO2/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4 H,(H,9,10)/i1D,2 D,3 D,4 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c(Cl)c([2 H])c(C(=O)O)c1[2 H] |
| IUPAC navn | 3-chloro-2,4,5,6-tetradeuteriobenzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 160.5911 |
| Formel vægt | 160.0229 g/mol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?