Få mere at vide
3-klorobenzoinsyre, TRC
Artikelnummer. 30368747
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30368747 1 g
1 options
Artikelnummer. 30368747 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC3646451G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chlorobenzoic acid
CAS 535-80-8
Molekylær formel C7 H5 Cl O2
Mængde 1 g
Synonym Benzoic acid, m-chloro- (8CI), 3-Chlorobenzoic acid, NSC 8443, m-Chlorobenzoic acid
InChI formel InChI=1S/C7H5ClO2/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)
SMIL OC(=O)c1cccc(Cl)c1
IUPAC navn 3-chlorobenzoinsyre
Molekylvægt (g/mol) 156.57
Formel vægt 155.9978