Learn More
3-Chlorobenzoic Acid, Mikromol™
Descrizione
3-Chlorobenzoic Acid
Specifica
Specifica
| Chemical Name or Material | 3-Chlorobenzoic acid |
| CAS | 535-80-8 |
| Analyte or Component Names | 3-Chlorobenzoic acid |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C7 H5 Cl O2 |
| Certifications/Compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Benzoic acid, 3-chloro-, Benzoic acid, m-chloro- (8CI), 3-Chlorobenzoic acid, NSC 8443, m-Chlorobenzoic acid, 3-Chlorobenzoic Acid, 433C58, Bupropion related, 3-chlorobenzoic acid (433C58) |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H5ClO2/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10) |
| SMILES | OC(=O)c1cccc(Cl)c1 |
| IUPAC Name | 3-chlorobenzoic acid |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?