Learn More
3-klorobenzosyre, Mikromol™
Description
3-klorobenzoisk syre
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 3-Chlorobenzoic acid |
| CAS | 535-80-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | 3-Chlorobenzoic acid |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C7 H5 Cl O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Benzoic acid, 3-chloro-, Benzoic acid, m-chloro- (8CI), 3-Chlorobenzoic acid, NSC 8443, m-Chlorobenzoic acid, 3-Chlorobenzoic Acid, 433C58, Bupropion related, 3-chlorobenzoic acid (433C58) |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5ClO2/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10) |
| SMIL | OC(=O)c1cccc(Cl)c1 |
| IUPAC navn | 3-chlorobenzoinsyre |
| Show More |