Få mere at vide
3-Chlorobenzo[b]thiophen-2-carboxylsyre, 97%
Artikelnummer. 11344524
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11344524 5 g 5g
11334524 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11344524 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L01257.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-12-2026
CAS: 21211-22-3 | C9H5ClO2S | 212,647 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 21211-22-3
Molekylær formel C9H5ClO2S
Molekylvægt (g/mol) 212.647
MDL nummer MFCD00014579
InChI nøgle HJTMIYKPPPYDRJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chlorobenzo b thiophene-2-carboxylic acid, 3-chloro-benzo b thiophene-2-carboxylic acid, 3-chloro-benzo b thiophene-2-carboxylicacid, benzo b thiophene-2-carboxylic acid, 3-chloro, 3-chlorobenzothiophene-2-carboxylic acid, pubchem18541, 3-chloro-benzo b thiophene carboxylic acid, acmc-1coc0, cbmicro_009255
PubChem CID 307964
IUPAC navn 3-chlor-1-benzothiophen-2-carboxylsyre
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(=C(S2)C(=O)O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chlorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Smeltepunkt 265 °C til 267 °C
Mængde 5 g
Beilstein 1425602
Formel vægt 212.65
Procent renhed 97%