Få mere at vide
3-chlorbenzo[b]thiophen-2-carbonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10620476
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10620476 25 g 25g
10602243 1 g 1g
10552432 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10620476 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. BTB00300EB
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 21815-91-8
Molekylær formel C9H4Cl2OS
Molekylvægt (g/mol) 231.09
MDL nummer MFCD00053069
InChI nøgle GWKSSMDJEWPKCM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chlorobenzo b thiophene-2-carbonyl chloride, 3-chlorobenzothiophene-2-carbonyl chloride, 3-chloro-benzo b thiophene-2-carbonyl chloride, 3-chlorobenzo b thiophen-2-carbonyl chloride, benzo b thiophene-2-carbonyl chloride, 3-chloro, 3-chlorobenzo b-2-thiophenecarboxylic acid chloride, acmc-1cne6, 3-chlorobenzo b thiophene-2-carbonylchloride, 2-chlorocarbonyl-3-chlorobenzo b thiophene, 3-chlorobenzo thiophene-2-carbonyl chloride
PubChem CID 519898
IUPAC navn 3-chlor-1-benzothiophen-2-carbonylchlorid
SMIL ClC(=O)C1=C(Cl)C2=CC=CC=C2S1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chlorobenzo[b]thiophene-2-carbonyl chloride
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 25 g
Formel vægt 231.1