Få mere at vide
3-Chlorobenzo[b]thiophene-2-carbonyl chloride, 95%
Artikelnummer. 11362597
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11362597 1 g 1g
11372597 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11362597 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11745.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 21815-91-8 | C9H4Cl2OS | 231.09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 21815-91-8
Molekylær formel C9H4Cl2OS
Molekylvægt (g/mol) 231.09
MDL nummer MFCD00053069
InChI nøgle GWKSSMDJEWPKCM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chlorobenzo b thiophene-2-carbonyl chloride, 3-chlorobenzothiophene-2-carbonyl chloride, 3-chloro-benzo b thiophene-2-carbonyl chloride, 3-chlorobenzo b thiophen-2-carbonyl chloride, benzo b thiophene-2-carbonyl chloride, 3-chloro, 3-chlorobenzo b-2-thiophenecarboxylic acid chloride, acmc-1cne6, 3-chlorobenzo b thiophene-2-carbonylchloride, 2-chlorocarbonyl-3-chlorobenzo b thiophene, 3-chlorobenzo thiophene-2-carbonyl chloride
PubChem CID 519898
IUPAC navn 3-chlor-1-benzothiophen-2-carbonylchlorid
SMIL ClC(=O)C1=C(Cl)C2=CC=CC=C2S1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chlorobenzo[b]thiophene-2-carbonyl chloride
Smeltepunkt 111°C to 114°C
Mængde 1 g
FN nummer UN3261
Beilstein 1309703
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 231.1
Procent renhed 95%