Få mere at vide
3-chlorbenzensulfonylchlorid, 98%
Artikelnummer. 10219593 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10219593 25 g Glasflaske 25g
10539882 1 g Glasflaske 1g
10056093 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10219593 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 356480250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
CAS: 2888-06-4 | C6H4Cl2O2S | 211,07 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2888-06-4
Molekylær formel C6H4Cl2O2S
Molekylvægt (g/mol) 211.07
MDL nummer MFCD00051697
InChI nøgle OINWZUJVEXUHCC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chlorobenzene-1-sulfonyl chloride, 3-chlorobenzenesulphonyl chloride, 3-chlorobenzenesulfonylchloride, benzenesulfonyl chloride, 3-chloro, m-chlorobenzenesulfonyl chloride, 3-chloro-benzenesulfonyl chloride, 3-chlorophenylsulfonyl chloride, pubchem5076, m-chlorbenzolsulfochlorid, acmc-1cj4b
PubChem CID 17909
IUPAC navn 3-chlorbenzensulfonylchlorid
SMIL C1=CC(=CC(=C1)Cl)S(=O)(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-chlorobenzenesulfonyl chloride
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Gul
Tæthed 1.4990g/mL
Kogepunkt 102 °C (0,9 mmHg)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel ClC6H4SO2Cl
Brydningsindeks 1,5670 til 1,569
Mængde 25 g
Specifik vægtfylde 1.499
Formel vægt 211.07
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Chlorobenzenesulfonyl chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.