Få mere at vide
3-chlorbenzensulfonylchlorid, 98%
Artikelnummer. 11454013
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11454013 5 g 5g
11444013 1 g 1g
11464013 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11454013 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10283.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2888-06-4 | C6H4Cl2O2S | 211,06 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2888-06-4
Molekylær formel C6H4Cl2O2S
Molekylvægt (g/mol) 211.06
MDL nummer MFCD00051697
InChI nøgle OINWZUJVEXUHCC-UHFFFAOYSA-N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chlorobenzenesulfonyl chloride
Smeltepunkt ∼21 °C
Tæthed 1.499
Kogepunkt 102 °C til 104 °C (1 mmHg)
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Brydningsindeks 1.569
Mængde 5 g
FN nummer UN3265
Beilstein 2937139
Følsomhed Fugtfølsom
Synonym 3-methyl-1-phenyl-2-butanone, benzyl isopropyl ketone, isopropylbenzyl ketone, 2-butanone, 3-methyl-1-phenyl, 1-phenyl-3-methyl-2-butanone, unii-81804s3mkm, isopropyl benzyl ketone, isopropylbenzylketon, 5-nitrophenyl laurate, 2-methyl-4-phenyl-3-butanone
SMIL ClC1=CC=CC(=C1)S(Cl)(=O)=O
IUPAC navn 3-chlorbenzen-1-sulfonylchlorid
PubChem CID 76163
Formel vægt 211.07
Procent renhed 98%