Få mere at vide
3-chlorbenzensulfonylchlorid, 98%
Artikelnummer. 11444013
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11444013 1 g 1g
11454013 5 g 5g
11464013 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11444013 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10283.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2888-06-4 | C6H4Cl2O2S | 211,06 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2888-06-4
Molekylær formel C6H4Cl2O2S
Molekylvægt (g/mol) 211.06
MDL nummer MFCD00051697
InChI nøgle OINWZUJVEXUHCC-UHFFFAOYSA-N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chlorobenzenesulfonyl chloride
Smeltepunkt ∼21°C
Tæthed 1.499
Kogepunkt 102°C to 104°C (1 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.569
Mængde 1 g
FN nummer UN3265
Beilstein 2937139
Følsomhed Moisture sensitive
Synonym 3-chlorobenzene-1-sulfonyl chloride, 3-chlorobenzenesulphonyl chloride, 3-chlorobenzenesulfonylchloride, benzenesulfonyl chloride, 3-chloro, m-chlorobenzenesulfonyl chloride, 3-chloro-benzenesulfonyl chloride, 3-chlorophenylsulfonyl chloride, pubchem5076, m-chlorbenzolsulfochlorid, acmc-1cj4b
SMIL C1=CC(=CC(=C1)Cl)S(=O)(=O)Cl
IUPAC navn 3-chlorbenzensulfonylchlorid
PubChem CID 17909
Formel vægt 211.07
Procent renhed 98%