Få mere at vide
3-Chlorbenzenboronsyre, 97%
Beskrivelse
Det anvendes som en reaktant involveret i 1,4-konjugatadditionsreaktioner med ethensulfonamider til dannelse af arylethansulfonamider, Suzuki-Miyaura-reaktioner med dibromtrifluormethylbenzen, krydskoblingsreaktioner med diazoestere3 eller kaliumcyanat. Det er involveret i syntesen af biarylketoner og phthalider og syntese af inhibitorer, herunder PDE4-hæmmere6 blandt andre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Det anvendes som en reaktant involveret i 1,4-konjugatadditionsreaktioner med ethensulfonamider til dannelse af arylethansulfonamider, Suzuki-Miyaura-reaktioner med dibromotrifluormethylbenzen, krydskoblingsreaktioner med diazoestere3 eller kaliumcyanat. Det er involveret i syntesen af biarylketoner og phthalider og syntese af inhibitorer, herunder PDE4-hæmmere6 blandt andre.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
. opløselig i ether, tetrahydrofuran,, dimethylsulfoxid, dimethylformamid, methanol.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Chlorobenzeneboronic acid |
| Smeltepunkt | 180 °C til 185 °C |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 2936343 |
| Opløselighedsinformation | Let opløselig i vand. Opløseligt i ether, tetrahydrofuran, dimethylsulfoxid, dimethylformamid og methanol. |
| Formel vægt | 156.38 |
| Procent renhed | 97% |