Få mere at vide
3-Chlorobenzeneboronic acid, 97%
Artikelnummer. 11435897
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11435897 1 g 1g
11445897 5 g 5g
11455897 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11435897 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24444.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 63503-60-6 | C6H6BClO2 | 156.37 g/mol
Det anvendes som en reaktant involveret i 1,4-konjugatadditionsreaktioner med ethensulfonamider til dannelse af arylethansulfonamider, Suzuki-Miyaura-reaktioner med dibromtrifluormethylbenzen, krydskoblingsreaktioner med diazoestere3 eller kaliumcyanat. Det er involveret i syntesen af biarylketoner og phthalider og syntese af inhibitorer, herunder PDE4-hæmmere6 blandt andre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det anvendes som en reaktant involveret i 1,4-konjugatadditionsreaktioner med ethensulfonamider til dannelse af arylethansulfonamider, Suzuki-Miyaura-reaktioner med dibromotrifluormethylbenzen, krydskoblingsreaktioner med diazoestere3 eller kaliumcyanat. Det er involveret i syntesen af biarylketoner og phthalider og syntese af inhibitorer, herunder PDE4-hæmmere6 blandt andre.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
. opløselig i ether, tetrahydrofuran,, dimethylsulfoxid, dimethylformamid, methanol.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 63503-60-6
Molekylær formel C6H6BClO2
Molekylvægt (g/mol) 156.37
MDL nummer MFCD00161354
InChI nøgle SDEAGACSNFSZCU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chlorophenyl boronic acid, 3-chlorobenzeneboronic acid, 3-chlorophenyl boranediol, 3-chlorophenylbornic acid, 3-chloro benzene boronic acid, m-chlorophenylboronic acid, 3-chloro-phenyl-boronic acid, boronic acid, 3-chlorophenyl, pubchem1785
PubChem CID 2734323
IUPAC navn (3-chlorphenyl)borsyre
SMIL OB(O)C1=CC(Cl)=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chlorobenzeneboronic acid
Smeltepunkt 180°C to 185°C
Mængde 1 g
Beilstein 2936343
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water. soluble in ether,tetrahydrofuran,,dimethyl sulfoxide,dimethyl formamide,methanol.
Formel vægt 156.38
Procent renhed 97%