Få mere at vide
3-Chlorobenzene-1,2-diamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Chlorobenzene-1,2-diamine |
| CAS | 21745-41-5 |
| Molekylær formel | C6H7ClN2 |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7ClN2/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3H,8-9H2 |
| SMIL | Nc1cccc(Cl)c1N |
| IUPAC navn | 3-chlorobenzene-1,2-diamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 142.59 |
| Formel vægt | 142.0298 |