Få mere at vide
3-chlorbenzamid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Chlorobenzamide |
| Smeltepunkt | 133 °C til 136 °C |
| Mængde | 10 g |
| Beilstein | 1859940 |
| Formel vægt | 155.58 |
| Procent renhed | ≥98% |