Få mere at vide
3-Chlorobenzamide, 98%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10031751 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10031751 25 g Glass bottle 25g
1 options
Artikelnummer. 10031751 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 351370250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chlorobenzamide
Smeltepunkt 133°C to 137°C
Navn note 98%
CAS 618-48-4
CAS min % 97.5
Farve White
CAS Max % 100.0
Mængde 25 g
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glass bottle
Fysisk form Powder
Analyseprocentområde 98%
Molekylær formel C7H6ClNO
Lineær formel ClC6H4C(O)NH2
MDL nummer MFCD00014799
Synonym m-chlorobenzamide, benzamide, 3-chloro, 3-chloro-benzamide, benzamide, m-chloro-8ci, benzamide, m-chloro, 5-chlorobenzamide, pubchem3618, acmc-1b3cu, wce
InChI nøgle MJTGQALMWUUPQM-UHFFFAOYSA-N
SMIL NC(=O)C1=CC=CC(Cl)=C1
IUPAC navn 3-chlorobenzamide
Molekylvægt (g/mol) 155.58
PubChem CID 69254
ChEBI CHEBI:10587
Formel vægt 155.58
Procent renhed ≥97.5%