Få mere at vide
3-Chlorobenzaldehyde, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Chlorobenzaldehyde |
| CAS | 587-04-2 |
| Molekylær formel | C7H5ClO |
| Mængde | 50 g |
| Synonym | 3-Chlorobenzaldehyde, 3-Chlorophenylcarboxaldehyde, NSC 60107, m-Chlorobenzaldehyde, m-Chlorobenzenecarboxaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5ClO/c8-7-3-1-2-6(4-7)5-9/h1-5H |
| SMIL | Clc1cccc(C=O)c1 |
| IUPAC navn | 3-chlorobenzaldehyde |
| Molekylvægt (g/mol) | 140.57 |
| Formel vægt | 140.0029 |