Få mere at vide
3-Chloroaniline hydrochloride, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11383097
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11383097 25 g 25g
11393097 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11383097 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13484.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 141-85-5
Molekylær formel C6H7Cl2N
Molekylvægt (g/mol) 164.029
MDL nummer MFCD00035485
InChI nøgle NMGHWHCTRGZZOP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloroaniline hydrochloride, 3-chloroanilinium chloride, devol orange c, devol orange gc, m-chloroaniline hydrochloride, orange gc salt, orange base ngc, orange gcs salt, orange salt ngc, ansibases orange gc
PubChem CID 67336
IUPAC navn 3-chloroaniline;hydrochloride
SMIL C1=CC(=CC(=C1)Cl)N.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chloroaniline hydrochloride
Smeltepunkt ∽222°C (decomposition)
Lugt Characteristic
Mængde 25 g
FN nummer UN2018
Beilstein 3623168
Formel vægt 164.03
Procent renhed 97%