Få mere at vide
3-Chloranilin, 99%
Artikelnummer. 11469872
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11469872 500 g 500g
11319499 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11469872 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12019.36
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 108-42-9 | C6H6ClN | 127,57 g/mol
3-chloranilin var den eneste anilinforbindelse, der øgede plasmaALT/GPT-aktivitet efter 48 timer. Det anvendes til bioaugmentering af aktiveret slam.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-chloranilin var den eneste anilinforbindelse, der øgede plasmaALT/GPT-aktivitet efter 48 timer. Det anvendes til bioaugmentering af aktiveret slam.
Opløselighed
Opløseligt i vand. [6,8 g/L (°20 C)].
Bemærkninger
Opbevares køligt. Holdes væk fra oxidationsmidler. Inkompatibel med baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-42-9
Molekylær formel C6H6ClN
Molekylvægt (g/mol) 127.57
MDL nummer MFCD00007765
InChI nøgle PNPCRKVUWYDDST-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-chloroaniline, 3-chlorobenzenamine, benzenamine, 3-chloro, m-chloraniline, 3-chlorophenylamine, orange gc base, m-chlorophenylamine, m-aminochlorobenzene, m-chloroaminobenzene, aniline, m-chloro
PubChem CID 7932
IUPAC navn 3-chloranilin
SMIL NC1=CC=CC(Cl)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chloroaniline
Smeltepunkt -10 °C
Tæthed 1.21
Mængde 500 g
Lugt Karakteristik
Brydningsindeks 1.594
FN nummer UN2019
Beilstein 605969
Merck Index 14,2118
Kogepunkt 230 °C
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand. [6,8 g/L (20 °C)].
Formel vægt 127.57
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Chloroaniline
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P311-Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Chloroaniline